主要文件
EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
特点
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702747009
参数
4,400 max. RCF (1,970 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)