主要文件
EP5427708006
Adapter for Eppendorf® F-45-18-17-Cryo Rotor
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials, pack of 18 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials
包裝
pack of 18 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427708006 (Global)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-45-18-17-Cryo
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)