主要文件
EP5702732001
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702732001
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL round buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)