主要文件
EP5427739009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-6-30, incl. rotor lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
特点
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
F-35-6-30, incl. rotor lid
包装
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5427739009
参数
7,830 max. RCF (7,745 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)