主要文件
EP1368
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® CVS10 comb
10 sample, thickness 2.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NC.01
厚度
2.0 mm
孔体积
80 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible.
法律信息
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)