主要文件
EP022822233
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-16, non aerosol tight, (8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
to hold 8 x 16x105 - 120 mm tubes
to hold 8 x 8 - 12 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022822233 (NA)
技术
centrifugation: suitable
容量
(8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
相容性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)