主要文件
EP022653121
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh, to hold, 4 x 8 tube PCR strips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
to hold 4 x 8 tube PCR strips
strip rotor, F-45-64-5-PCR, non aerosol tigh
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022653121 (North America)
参数
15,000 max. RCF (18,615 xg)
技术
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)