主要文件
EP022639404
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
to hold, 30 x 15 mL vessels
别名:
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
to hold 30 x 15 mL vessels
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 22639404
参数
4,400 max. RCF (2,750 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Eppendorf fixed angle rotor acccommodates up to thirty 15mL Falcon centrifuges tubes. Includes 30 adapters (F-35-30-17) and 30 rubber mats.
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)