Merck
EP0030128583
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.15
材料
conical bottom yellow wells
polycarbonate
yellow plate
無菌
non-sterile
特點
skirt (Semi skirted)
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030128583
技術
PCR: suitable
尺寸
96 wells
孔最大容積
250 μm
有效容積
250 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG