主要文件
EP0030122267
Eppendorf® Conical Tubes
Forensic DNA grade, 50 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
NACRES:
NB.22
物料
conical bottom polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
Forensic DNA grade
with screw cap
包装
pkg of 100 ea (individually wrapped)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030122267
测量范围
50 mL
参数
19500 × g max. RCF
直径
30 mm
颜色
colorless
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)