主要文件
EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
物料
colorless
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
DNase free
individually wrapped
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030010027
长度
(40 mm)
最大体积
20 μL
体积
(0.2-20 μL)
颜色
medium gray Tray
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)