無菌
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
特點
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
包裝
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030078578
吸頭容量 × 長度
50-1000 μL × 76 mm
顏色
blue tip
結合類型
low binding surface
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
利用ep Dualfilter T.I.P.S®的独特双相滤芯保护。
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.®是第一款对于污染物保护采用双相滤芯的带滤芯吸头。该吸头是在无尘室条件下由纯净、非回收材料而制成的现有最高质量吸头。它们的特点在于具有明确的流动动力学、低润湿性和高热稳定性。它们均具有不含热原且无PCR污染(不含人类DNA、DNase、RNase和PCR抑制物)认证。
这些ep Dualfilter T.I.P.S.®的两层滤芯具有十分明确的不同孔径。面对样品的白色层可保留液滴、飞溅和气溶胶。它上方的蓝色层则可形成高效的双重屏障,即便是生物分子也能被可靠地结合。
移液器在没有任何滤芯时就会容易受到样品和气溶胶的污染。传统的单层滤芯无法完全阻挡颗粒和分子。仅有ep Dualfilter T.I.P.S.®才能对于即便是最为精细的杂质也能提供可靠的保护。
双相作用!
此外,ep Dualfilter T.I.P.S.®的特点还包括:
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.®是第一款对于污染物保护采用双相滤芯的带滤芯吸头。该吸头是在无尘室条件下由纯净、非回收材料而制成的现有最高质量吸头。它们的特点在于具有明确的流动动力学、低润湿性和高热稳定性。它们均具有不含热原且无PCR污染(不含人类DNA、DNase、RNase和PCR抑制物)认证。
这些ep Dualfilter T.I.P.S.®的两层滤芯具有十分明确的不同孔径。面对样品的白色层可保留液滴、飞溅和气溶胶。它上方的蓝色层则可形成高效的双重屏障,即便是生物分子也能被可靠地结合。
移液器在没有任何滤芯时就会容易受到样品和气溶胶的污染。传统的单层滤芯无法完全阻挡颗粒和分子。仅有ep Dualfilter T.I.P.S.®才能对于即便是最为精细的杂质也能提供可靠的保护。
双相作用!
- 双层滤芯可为移液器和样品提供双重保护
- 双层滤芯可针对气溶胶和生物分子提供双重保护
- 不含有PCR抑制剂添加剂
- 专利申请中的技术
- 所有的吸头都是无菌、Eppendorf PCR级清洁和无热原的
- 批次认证的
此外,ep Dualfilter T.I.P.S.®的特点还包括:
- 明确的流体动力学
- 低润湿性
- 高热稳定性
- 防漏液密封
- 最低的粘附和弹射力
特點和優勢
- Two filter layers provide dual protection for pipette and sample
- Two filter layers provide dual protection from aerosols and biomolocules
- Free from PCR inhibitor additives
- Patent pending technology
- All tips are provided sterile, Eppendorf PCR clean and pyrogen-free
- Batch certified
- Defined flow dynamics
- Low wettability
- High thermal stability
- Leak proof seal
- Minimum attachment and ejection forces
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG