Merck
E4506
Sigma-Aldrich
Ethyl Violet
别名:
Basic violet 4, Ethyl purple 6B
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C31H42N3Cl
CAS号:
分子量:
492.14
顏色索引編號:
42600
Beilstein:
4117566
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~80%
SMILES 字串
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3