方案
≥98% (TLC)
表单
powder
储存条件
(Tightly closed. Dry)
技术
activity assay: suitable
颜色
orange to red
mp
223-225 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChI key
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
适用研究领域:细胞信号传导
应用
底物
底物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
一期生物转化反应在药物上引入或暴露官能团,目的是增加化合物的极性。尽管一期药物代谢发生在大多数组织中,但代谢的主要和首过部位发生在肝循环期间。