生物来源
bacterial (Flavobacterium spp.)
表单
lyophilized powder
比活
≥5.0 units/mg solid
分子量
~78 kDa
运输
dry ice
储存温度
−20°C
相关类别
应用
脯氨酸特异性内肽酶可用于确定含有脯氨酸残基的肽和蛋白质的氨基酸序列。脯氨酸特异性内肽酶可用于癌症、神经病学和糖尿病研究。脯氨酰内肽酶 (PEP)可用作神经精神疾病(如应激障碍、抑郁症和精神分裂症)的药物靶标。
生化/生理作用
内肽酶是一种蛋白水解肽酶,会破坏非末端氨基酸的肽键。产物 E1411专用于脯氨酸 (Pro)。脯氨酰内肽酶 (PEP) 的作用机制被认为是诱导契合机制,其中未变性酶以构象柔性开放状态存在,但在结合底物后变为封闭状态。
单位定义
在特定的pH和温度条件下,一单位每分钟可催化形成一微摩尔对硝基苯胺。
外形
白色无定形冻干粉
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Min Li et al.
The Journal of biological chemistry, 285(28), 21487-21495 (2010-05-07)
Prolyl peptidases cleave proteins at proline residues and are of importance for cancer, neurological function, and type II diabetes. Prolyl endopeptidase (PEP) cleaves neuropeptides and is a drug target for neuropsychiatric diseases such as post-traumatic stress disorder, depression, and schizophrenia.