Merck
DMN70
Sigma-Aldrich
GenElute Direct mRNA小量制备试剂盒
sufficient for 70 purifications
别名:
GenElute Direct mRNA小量制备试剂盒, GenElute mRNA试剂盒, Gen Elute
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105501
NACRES:
NA.52
用途
sufficient for 70 purifications
儲存溫度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
GenElute Direct mRNA Miniprep试剂盒提供了一种方便的格式,可直接从哺乳动物细胞和组织中分离聚腺苷化mRNA。直接mRNA分离程序是基于Badley的方法。 多达107个哺乳动物细胞或40毫克组织经溶解和搅匀,借助过滤柱或
机械高速搅拌器。在10分钟的蛋白酶K消化过程中,RNase被消除。 加入氯化钠,在10分钟的孵育期间,聚腺苷化RNA被捕获在寡聚(dT)聚苯乙烯珠上。为了进一步富集,RNA可以从珠粒释放到新鲜裂解液中,然后用原始珠粒重新捕获。在旋转柱中洗涤3次后,用100 μl of 10 mM Tris-HCl,pH 7.4洗脱纯化的mRNA。
應用
GenElute 直接 mRNA 小量制备试剂盒已被用于从各种组织和细胞中分离 mRNA。
GenElute Direct Kit mRNA试剂盒提供了简便程序,用于从之前制备的总RNA或直接从哺乳动物细胞和组织中分离聚腺苷化mRNA。
特點和優勢
  • 在10分钟内,在不混合或摇晃的情况下,在oligo(dT)聚苯乙烯珠上捕获mRNA(图1)
  • 40分钟内从总RNA中分离(图2)或60分钟内直接从细胞和组织中分离(图3)聚(A)+ mRNA
  • 寡聚(dT)聚苯乙烯珠需要更少的清洗步骤
其他說明
用于直接从哺乳动物细胞或组织中分离mRNA。
有关其他信息,请参阅www.sigma-aldrich.com/mrna
法律資訊
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Collection tube 70 ea
  • Elution solution 10 mL
  • Filtration columns with tubes 70 ea
  • Lysis solution 120 mL
  • 5 M NaCl 8 mL
  • Oligo(dT)-polystyrene beads 2 mL
  • Proteinase K 25 mg
  • Spin columns with tubes 70 ea
  • 40% Glycerol solution 3 mL
查看所有结果 (9)
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
访问文档库
Human embryonic stem cell differentiation on tissue engineering scaffolds: effects of NGF and retinoic acid induction.
Inanc B
Tissue Engineering: Part A, 14(6), 955-964 (2008)
Identification and charactrization of glucoamylase from the fungus Thermomyces lanuginosus
Thor S Thorsen
Biochimica et Biophysica Acta (2006)
商品
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.