等級
PCR Reagent
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
儲存期限
Recommended retest period - 2 years
expl. lim.
42 %, 63 °F
包裝
vial of 1 mL
技術
PCR: suitable
雜質
≤0.1% water
water
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解度
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
適合性
suitable for PCR
應用
agriculture
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲基亚砜是自由基清除剂和超低温保存剂。其在双链断裂(DSB)中起保护作用。二甲基亚砜(1-10%)已显示出可加速链复性,并被认为可使核酸对热稳定,抗脱嘌呤。作为PCR助溶剂,DMSO或能有助于提高产量,尤其对长PCR,这一作用更加明显。
應用
二甲基亚砜用作聚合酶链反应(PCR)混合物的组分和 PCR 促进剂。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
其他說明
有关二甲基亚砜混溶性的信息,请访问以下链接:
二甲基亚砜混溶性/不混溶性表
二甲基亚砜混溶性/不混溶性表
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Microtitre Plate Based Cell-SELEX Method
Bio-protocol, 8(20) (2018)
A single-molecule assessment of the protective effect of DMSO against DNA double-strand breaks induced by photo-and gamma-ray-irradiation, and freezing
Scientific reports, 7(1), 8557-8557 (2017)
Development of PCR-Based Technique for Detection of Purity of Pashmina Fiber from Textile Materials
Applied Biochemistry and Biotechnology, 175(1), 3856-3862 (2015)
IRAP and REMAP for retrotransposon-based genotyping and fingerprinting
Nature Protocols, 1(5), 2478-2478 (2006)
Polymerase chain reaction: basic protocol plus troubleshooting and optimization strategies
Journal of Visualized Experiments, (63) (2012)