About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22O6
CAS号:
分子量:
358.39
Beilstein:
1627753
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1COC(O[C@H]1[C@@H]2OC(OC[C@H]2O)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H22O6/c21-15-11-23-19(13-7-3-1-4-8-13)25-17(15)18-16(22)12-24-20(26-18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16-,17-,18-,19?,20?/m1/s1
InChI key
NVEGGHPETXMRSV-NIJYPJQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Stable blocked sugar for chiral synthesis and asymmetric reduction.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Baggett, N., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1123-1123 (1977)
Scherbert, T.
Tetrahedron Letters, 39, 2211-2211 (1983)