一般描述
REDTaq® DNA聚合酶是Sigma质量Taq DNA聚合酶与惰性红色染料的独特混合物。 这种染料可以快速视觉确认酶的加入和反应混合。 取等分的样品(5-10 μl),然后直接装入琼脂糖凝胶,进行PCR后电泳。 红色染料的迁移速率比溴酚蓝略快,与1%琼脂糖凝胶中125碱基对片段的迁移速率相同。 由于PCR反应后没有添加额外的加载缓冲液,因此可以进行重扩增。
红色染料对自动或手动测序、限制消化或其他下游应用没有影响。然而,如果需要去除染料,这可以很容易地使用任何标准的净化方法来完成。
红色染料对自动或手动测序、限制消化或其他下游应用没有影响。然而,如果需要去除染料,这可以很容易地使用任何标准的净化方法来完成。
应用
对于常规PCR扩增,REDTaq ® DNA聚合酶已用于聚合酶链反应(PCR) 和逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)分析。
特点和优势
- 在实现与 Taq DNA 聚合酶相同性能的同时,具有适用于高通量应用的更方便形式。
- 目视确认不仅添加了酶,而且发生了适当的混合。
- 不需要额外的上样染料。可直接从反应中取一等份,上样到琼脂糖凝胶上进行电泳。
包装
提供含 MgCl 2 的 10X 反应缓冲液
单位定义
一个单位在 74°C 下 可在30 分钟内将10 nmol 总 dNTP融入酸可沉淀 DNA 中。
法律信息
本产品的使用涵盖在以下一项或多项美国专利以及美国以外的相应专利要求中:美国 8,404,464 和美国7,972,828。本产品的采购包括上述专利要求下的有限、不可转让的诉讼豁免。
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推荐
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Mapping networks of protein-mediated physical interactions between chromitin elements.
Tiwari, V.K., and Baylin, S.B.
Current Protocols in Molecular Biology, 21-21 (2010)
Proteomics-based approach to elucidate the mechanism of antitumor effect of curcumin in cervical cancer
Madden K, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 80(1), 9-18 (2009)
Innis, M.A., and Gelfand, D.H.
PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications, 3-3 (1990)
Mutation or polymorphism of the CD20 gene is not associated with the response to R-CHOP in diffuse large B cell lymphoma patients
Sar A, et al.
Leukemia Research, 33(6), 792-797 (2009)
Common marmoset embryonic stem cell can differentiate into cardiomyocytes
Chen H, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 369(3), 801-806 (2008)
商品
了解聚合酶链反应(PCR)的历史,从促进它的发现的基本原理到获得诺贝尔化学奖,以及实时PCR(qPCR)和数字PCR等最近的发展。
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
实验方案
介绍RedTaq的应用和优势,包括用于基因组DNA PCR的标准RedTaq、热启动RedTaq和RedTaq。
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
了解标准PCR方案步骤并查看试剂清单或循环参数。此方法利用标准Taq DNA聚合酶对DNA进行常规PCR扩增。