生物来源
bovine bile (ex gall bladder)
描述
anionic
产品线
BioXtra
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
聚集数
3-12
杂质
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
灼烧残渣
≤0.1%
CMC
2-6
mp
171-174 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16
官能团
carboxylic acid
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
基因信息
human ... ATIC(471)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3