生物来源
Taxus baccata
方案
≥95% (HPLC)
表单
solid
分子量
544.59 g/mol
颜色
white
溶解性
methanol: soluble, clear, colorless (5 mg + 0.1 mL MeOH)
抗生素抗菌谱
neoplastics
作用机制
DNA synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C
InChI
1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
InChI key
YWLXLRUDGLRYDR-ZHPRIASZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)