Merck
D1880
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-threonine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11N3O7
CAS号:
分子量:
285.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O