Merck
D1516
Sigma-Aldrich
偶氮二甲酸二叔丁酯
别名:
DBAD, NSC 109889, 二丁基偶氮二甲酸酯, 双(1,1-二甲基乙基)偶氮二羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
230.26
Beilstein:
1911434
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
mp
89-92 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI 密鑰
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物用于:
  • 通过立体选择性硒环化/氧化脱硒化或肼化/环化反应制备六肽关键片段
  • 不对称迈克尔加成反应
  • 通过光延反应(Mitsunobu 反应)制备二肽基肽酶 IV 依赖性水溶性前药
  • 通过立体选择性 N-酰基亚胺介导的环化和烯醇化胺化合成吡咯并喹啉模板,用于合成拟肽化合物
  • 巴比尔型炔丙基化反应
  • 合成细菌肽脱甲酰基酶(PDF)抑制剂 fumimycin
  • 甘氨酸席夫碱的不对称胺化
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3