About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24N2O4S · C6H13N
CAS号:
分子量:
463.63
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
推荐产品
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC1CCCCC1.CC[C@H](C)[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-5-12(2)17(18(21)22)19-25(23,24)16-11-7-8-13-14(16)9-6-10-15(13)20(3)4;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-12,17,19H,5H2,1-4H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t12-,17-;/m0./s1
InChI key
YSWPFEXUKBSNGY-XHXSRVRCSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3