Merck
D0300
Sigma-Aldrich
Difucosyllacto-N-hexaose A from human milk
≥90% (HPLC)
别名:
DFLN(a)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C52H88N2O39
CAS号:
分子量:
1365.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
方案
≥90% (HPLC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C6O)C(NC(C)=O)C5OC7OC(C)C(O)C(O)C7O)C4O)C(O)C(O)C1O
其他说明
Octasaccharide containing the Lewis X substructure
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)