Merck
PHR1609
Supelco
脱氢乙酸钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
脱氢乙酸 钠盐, 2-乙酰-5-羟基-3-氧-4-己烯酸-δ-内酯 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NaO4
CAS号:
分子量:
190.13
Beilstein:
4893653
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1166309
API 家族
dehydroacetic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 10 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~295 °C (dec.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].CC(=O)C1=C([O-])C=C(C)OC1=O
InChI
1S/C8H8O4.Na/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4;/h3,10H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZPNRBQVNNIDJHX-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。脱氢乙酸钠属于杂环化合物,应用广泛,可充当食品、化妆品、药品中的防腐剂,可作为草莓等的真菌抑制剂,也可用作抗微生物剂、杀真菌剂、塑化剂等。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书(CoA)样本,请在下面的对话框中输入LRAC0572。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Handbook of Preservatives (2004)