品質等級
用途
kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette)
包裝
pkg of 1 kit
儲存條件
dry at room temperature
技術
flow cytometry: suitable
protein staining: suitable
螢光
λex 490 nm; λem 590 nm (JC-1 dye)
應用
cell analysis
detection
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
特點和優勢
- 简单快捷的方法,可用于对线粒体分离产物进行染色和检测线粒体完整性
- 包含检测线粒体内膜电化学电位改变所需的全部试剂
- 包含能够穿透线粒体膜的抗菌性缬氨霉素,因此能够消除线粒体的电化学电位。缬氨霉素可用做对照试剂,来避免JC-1的聚集。
原則
分析報告
仅试剂盒组分
- DMSO 1 mL
- JC-1 Assay Buffer 5X 25 mL
- JC-1 Stain 25 μg
- Valinomycin Ready Made 100 μL
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
其他客户在看
商品
细胞凋亡测定使用膜联蛋白V、Caspase和TUNEL DNA片段化检测法检测程序性细胞死亡。
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.