Merck
CRISPR02
Sigma-Aldrich
CRISPR Nickase EMX1 Positive Control
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106609
NACRES:
NA.51
形狀
liquid
包裝
pkg of 3 vials (50μL aliquot for each of the 3 kit components)
濃度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
應用
CRISPR
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
经验证的CRISPR位点,可作为Cas9-D10A 切口酶系统的实验对照。一个三组份阳性对照系统由一个CMV驱动型Cas9质粒,一个靶向人类EMX1基因正义链的U6驱动型向导RNA质粒和一个靶向人类EMX1基因反义链的U6驱动型向导RNA质粒组成。
應用
Functional Genomics/Target Validation
  • Creation of gene knockouts in cell lines
  • Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
特點和優勢
使用Cas9-D10A切口酶 ,作为CRISPR编辑工作流程的实验对照。利用CRSIPR/Cas9系统对您的系统进行验证。错误匹配检测试验的阳性结果将表明您的系统是有效的。
成分
1管含1μg 表达正义链序列的质粒。1管含1μg 表达反义链序列的质粒。1管含1μg 表达Cas9-D10A的质粒。
原則
CRISPR/Cas 是细菌和古细菌的一种防御系统,可用来对抗入侵的病毒和质粒。来自酿脓链球菌的II型CRISPR/Cas系统包含两种分子元件,即一个Cas9蛋白和一个非编码向导RNA(gRNA),该系统经过基因改造而被用于真核系统中。Cas9 核酸内切酶可在单个gRNA的引导下,在指定基因组位置上引入DNA双链断裂(DSB)。与锌指核酸酶(ZFN)诱导的DSB相似,细胞随后会激活内源性DNA修复程序,即非同源性末端接合(NHEJ)或同源重组修复机制(HDR),对目标DSB进行修复。
外觀
Sigma U6-gRNA质粒可表达一个靶向人类EMX1的向导序列,以浓度为20ng/μl的50µl溶液形式提供。Sigma Cas9-D10A 切口酶质粒以浓度为20ng/μl的50µl溶液形式提供。
準備報告
Sigma CRISPR质粒产品为小量提取包装,可能不适用于转染到特殊类型的细胞中。为得到最佳结果,我们建议在转染前使用无内毒素的DNA纯化试剂盒大量提取质粒。
其他說明
文献中使用的标准转染浓度范围为≥1.0 μg/μl且≤5 uL的Cas9-D10A切口酶质粒结合≥1.0 μg/μl且≤5 ul的U6-gRNA质粒。(上述所有浓度均假设是对0.5~1百万个细胞进行核转染)
法律資訊
CRISPR专利正在申请中
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
了解CRISPR Cas9、定义和工作原理。CRISPR是一种全新、实惠的基因组编辑工具,可让所有人掌握基因组编辑。