Merck
CLS4873
Corning® Costar®试剂储液槽
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
别名:
Pipette tips for Velocity
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121522
NACRES:
NB.14
材料
U-bottom bottom
white polystyrene
無菌
sterile
包裝
pack of 100 ea (Individually wrapped)
製造商/商標名
Corning 4873
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning® Costar® 一次性试剂储罐用于多通道移液器的反复加液。这些储罐不是热原,并且没有 DNase/RNase 污染。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.