一般描述
Corning® 5L锥形瓶是一种带刻度的一次性广口烧瓶,采用聚碳酸酯和非细胞毒性材料。空间大,适合放大悬浮培养。具有一流的光学透明度和机械强度。该锥形瓶可高温灭菌一次(121°C、15 psi,20分钟),但反复多次的高温灭菌会使烧瓶寿命缩短。大通气盖可有效隔离外界环境,促进气体交换并降低溅液风险。
应用
Corning®5 L锥形瓶用于培养应用中的振荡和储存。
特点和优势
- 带刻度,平底
- 经过灭菌,无菌保证水平(SAL)达10级⁻⁶
- 无热原
- 不含RNase-/DNase
- 广口,配备带出气口的橙色聚丙烯盖
- 一次性
其他说明
浏览所有锥形瓶
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
High-volume shake flask cultures as an alternative to cellbag technology for recombinant protein production in the baculovirus expression vector system (BEVS)
Cronin C, et al.
Protein Expression and Purification (2020)