主要文件
CLS11500
Corning® 滴管转移盖,用于 5 L 锥形瓶
polypropylene, sterile, case of 4 ea
别名:
5 升培养瓶盖, Corning转移盖, 带吸管的转移盖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
物料
orange
polypropylene
无菌性
sterile
包装
case of 4 ea
制造商/商品名称
Corning 11500
盖子直径
100 mm
相关类别
一般描述
封闭式细胞培养系统有助于降低意外污染的风险。Corning 提供带容器的封闭系统配件,以帮助无菌传输液体。其内端是一个刚性聚丙烯浸入管,用于伸至培养瓶底部。通气孔末端是直径为 50 mm 通气滤器,带有 0.2 μm 孔 PVDF 滤膜和带倒钩接口。液体传输端口在盖子外侧使用/4" ID (3/8" OD) 耐化学腐蚀、可热封柔性管,末端为带密封盖的针式塑料连接头(MPC)。
特点和优势
  • 无动物源成分容器
  • SAL 10-6 灭菌
  • 广泛的产品线
  • 可定制解决方案
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)