Merck
CLS431272
康宁 ® 方形生物分析皿
without handles, not TC treated, square
别名:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
材料
polystyrene
polystyrene
square
無菌
sterile; γ-irradiated
製造商/商標名
Corning 431272
高度
18 mm
長度 × 寬度
245 mm × 245 mm
表面積
500 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Corning® 方形生物测定皿由光学透明的聚苯乙烯制成。
  • 堆叠边缘设计有利于安全堆叠并防止滑动。
  • 可与自动菌落挑选仪兼容。
  • 经认证的无热原培养皿均配有盖子。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.