主要文件
P5856
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯培养皿
size 100 mm × 15 mm
别名:
petri dish, petri plate, petri plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.14
材料
circles
polystyrene
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
disposable
lid
vertical stacking ring (stackable), recommendedfor manual use
Optically clear with consistently flat bottoms
包裝
pack of 500 ea
皿容量
~115 mL
皿直徑
100 mm
尺寸
100 mm × 15 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
注:这些板的实际标称尺寸内径为 88mm,外径为 92.4mm。
设计便于单手打开和关闭,顶部和底部的边缘平方,以提供牢固的抓地力。盖子的扩口和长度,使得盖子可以轻松拆卸和更换。培养皿盖子的下面有三个通风筋,以防止冷凝水积聚。
  • 标准可滑动培养皿
  • 顶部和底部透明观察表面
  • 适于一般微生物用途的一次性(单次使用)聚苯乙烯培养皿
  • 由医用级纯聚苯乙烯模塑而成
  • 光学透明
  • 辐照灭菌
  • 如果套筒未打开,内容物无菌
  • 通气格方便空气自由流通,减少孵育过程中的冷凝现象
  • 扩口盖裙边和直角边框,便于单手操作——尤其是戴着手套时
请注意:由于这些培养皿具由聚苯乙烯(不是玻璃)构成,所以培养皿的壁可以更薄;这导致外径的尺寸差异约为10mm。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)