主要文件
CLS431082
Corning® 细胞培养瓶
surface area 225 cm2, angled neck, cap (vented), rectangular flask
别名:
培养瓶, 瓶式细胞培养, 组织培养瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NA.75
物料
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
无菌性
sterile
特点
cap
graduations
包装
case of 25
制造商/商品名称
Corning 431082
最大体积
370 mL
表面积
225 cm2
工作体积
45-67.5 mL
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
提供各种尺寸、设计和盖子样式,以满足您的需求。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成
  • 经过处理,以实现最佳细胞附着
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
人毛囊真皮乳头细胞解冻、传代培养和冻存的技术信息。