Key Documents
CLS430372
Corning® 细胞培养瓶
surface area 25 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
别名:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
材料
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
無菌
sterile
特點
cap
graduations
包裝
case of 500
製造商/商標名
Corning 430372
最大體積
10 mL
表面積
25 cm2
有效容積
5-7.5 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
提供各种尺寸、设计和盖子样式,以满足您的需求。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成
  • 经过处理,以实现最佳细胞附着
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.