主要文件
CLS430304
Corning®50 mL离心管
conical clear PET bottom, sterile, cap (plug seal), self-standing: no (rack packed), case of 500
别名:
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物料
PET
cap (plug seal)
conical clear PET bottom
无菌性
sterile
sterile
特点
RCF 3600 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no (rack packed)
包装
pack of 25
case of 500
制造商/商品名称
Corning 430304
参数
3600 × g max. RCF
外径 × 长度
29.1 mm × 114.4 mm
盖子直径
35.2 mm , approx.
容量
50 mL
颜色
clear
配件
cap (Plug Seal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning®一次性50 mL离心管可以带有传统插头密封盖的透明聚对苯二甲酸(PET)管或带有插头密封盖或新型CentriStart盖的聚丙烯管形式提供。
CentriStar盖具有可轻易打开或闭合的顶部,并提供具有更宽的滚花和翻边设计的先进人体工程学设计。所有管子都提供多种包装选择。
  • 无菌,经无热原认证且无DNase/RNase
  • 印刷的黑色刻度和一个较大的白色标记点
法律信息
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)