主要文件
CLS430293
Corning® 经组织培养处理的培养皿
D × H 100 mm × 20 mm
别名:
petri dish
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
材料
polystyrene
round
無菌
sterile
用途
11.0-16.5 mL Optimal culture medium volume range (Optimal culture medium volume)
包裝
sleeve of 10
製造商/商標名
Corning 430293
直徑 × 高度
100 mm × 20 mm
表面積
55 cm2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • 由光学透明的非再生聚苯乙烯制成
  • 经预处理以确保最佳细胞附着
  • 已通过γ射线灭菌并经过无热原认证
  • 包含堆叠珠子有助于操作
  • 盖子配有通风口,可提供稳定的气体交换
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)