主要文件
CLS4219
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 50 mL Syringe Tips
non-sterile
别名:
repeater
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
物料
red polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Corning 4219
相关类别
一般描述
Suitable for use with 50 mL syringe tips.
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)