主要文件
CLS4125
Corning® DeckWorks标准移液器吸头
0.1 - 10μL pipet tips, graduated, reload system, natural, non-sterile, polypropylene, 96 tips/deck, 10 decks/pack, 4 packs/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.01
物料
natural tip
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduated
Pipet tip: round
包装
pack of 960
制造商/商品名称
Corning 4125
体积范围
0.1-10 μL
体积
0.1—10 μL
吸附类型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® DeckWorks移液吸头
散装吸头
Corning DeckWorks散装吸头可兼容DeckWorks架并被包装于可重复密封的聚乙烯袋中。移液吸头的尺寸包括:10 uL、200 uL和1000 uL。
Universal Fit移液吸头
铰接式DeckWorks架中的Corning universal fit吸头具有10 uL、200 uL、300 uL和1000 uL的尺寸。10 uL、300 uL和1000 uL吸头更长并可以更好的深入微型(1.5 mL)和标准锥形底(15/50 mL)离心管中。
重新上样系统
稳健的96吸头架设计可进行反复的蒸汽高压灭菌,可通过移除空的灰色吸头板并用DeckWorks重新上样系统中新的96吸头重新上样板进行替换而被重复使用。Corning的300 uL架上DeckWorks移液吸头设计用于所有常见的300 uL多通道仪器。
该系统旨在能够使您将存储空间最大化,并帮助减少塑料的生产和浪费。该系统中的铰链式架和重新上样板均由再生塑料制成。移液吸头是在受控的成模环境中制成的,可确保所有吸头体积的准确度和精准度。
医用级树脂和卓越的生产能力可提供以下全面认证:
  • 无热原
  • 无人源DNA
  • 无RNase/DNase
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)