主要文件
CLS3915
康宁® 96 孔固体聚苯乙烯微孔板
flat bottom, black polystyrene, plate of 100 (in bags of 25), non-sterile, lid: no
别名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.15
物料
black bottom
black polystyrene
flat bottom
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
包装
plate of 100 (in bags of 25)
制造商/商品名称
Corning 3915
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
工作体积
75-200 μL
颜色
black
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Corning® 96 孔聚苯乙烯微孔板具有不透明的黑色聚苯乙烯壁,可最大限度地减少孔间干扰和背景噪音。
  • 推荐工作体积为 75 至 200μL
  • 低背景荧光/或发光,最大程度减少光散射
  • 未处理;结合培养基;疏水性表面;通过被动相互作用结合生物分子
  • 适合固定具有疏水区域的抗体。
  • 未处理的微孔板具有约100至200 ng IgG/cm²的结合能力
  • 符合标准微孔板封装和尺寸。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)