主要文件
CLS3917
康宁® 96孔固体聚苯乙烯微孔板
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
别名:
96孔微孔板, 96孔微量滴定板, 96孔板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
flat bottom
white bottom
white polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
bag of 20
制造商/商品名称
Corning 3917
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
工作体积
75-200 μL
颜色
white
适用性
suitable for (cell culture)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Corning®96 孔聚苯乙烯微孔板为平底,工作体积高达 75 至 200 μL。
  • 不透明的白色聚苯乙烯壁。
  • 具有低背景发光和荧光。
  • 带有冷凝环的不可逆盖,以减少污染。
  • 无热原,用伽马射线灭菌。
  • 独立的字母数字代码用于孔识别
  • 带负电荷的亲水表面实现优化的细胞附着和生长
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)