主要文件
CLS3721
康宁® 96 孔半区微孔板
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 5, sterile, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
black polystyrene
clear bottom
flat bottom clear
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
bag of 5
制造商/商品名称
Corning 3721
尺寸
96 wells
孔直径
10.7 mm
孔体积
190 μL
孔工作体积
25-125 μL
适用性
suitable for tissue
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
独特的半面板可通过减少每孔所需的试剂量,帮助节省稀有和昂贵的试剂,同时仍然可在大多数标准读板器上进行读取。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)