主要文件
CLS353110
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
别名:
Corning container
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
polystyrene
特點
cap blue vented
graduated 10 ‑ 200 mL
製造商/商標名
Corning 353110
技術
cell culture | mammalian: suitable
容量
150 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)