Merck
CLS3345
康宁 ® 微孔板密封带
white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
别名:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.15
材料
white Rayon film (with acrylic)
無菌
sterile
包裝
case of 500 ea
製造商/商標名
Corning 3345
寬度 × 長度
3.25 in. × 6.00 in.
8.26 cm × 15.24 cm
顏色
clear
適合性
suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 密封聚丙烯和聚苯乙烯培养板、96 孔板、384 孔板和其他测定板
  • 专为细胞和组织培养应用设计的多孔粘合膜
  • 该薄膜密封了所有类型的微孔板,并有效地允许气体渗析进行细胞和细菌培养,同时防止交叉污染
  • 温度范围:-20°C 至 + 80°C
  • 密封胶带不可高压灭菌
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.