Merck
CLS3007
Corning®一次性刮刀
flat end/spoon
别名:
Corning Spatula, Disposable Spatulas
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122403
NACRES:
NB.14
無菌
sterile
製造商/商標名
Corning 3007
長度
250 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁一次性刮刀旨在节省时间并提供无污染的样品。减少了使用可重复使用的刮刀的回收和消毒步骤。
每个刮刀都是独立包装的,不含 RNase/DNase、无热原和抗静电。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.