主要文件
Z513393
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
oval spoon/plastic handle, L 6 1/2 in. (165 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122403
NACRES:
NB.35
物料
nickel-stainless steel (plastic handle)
包装
pkg of 12 ea
长度
6 1/2 in. (165 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Nickel stainless spoon-type spatula with cushion grip plastic handle. Oval spoon end is 3/4 in. (19 mm) long x 1/4 in. (6 mm) wide.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)