一般說明
Pyrex重型圆形培养基存储瓶可用于存储以及混合和取样。这些培养基存储瓶包含无衬垫、一体式、可高压灭菌的橙色PP柱塞密封盖,其带有无滴漏倾倒环。同时有红色PBTP盖和红色ETFE倾倒环可单独供选择,其可用于干热灭菌(180°C)。
Pyrex圆形培养基存储瓶由硼硅酸盐玻璃制成,具有永久的白色珐琅刻度和标记点。
注意:大于2升的瓶子不应与瓶顶过滤器单元一起使用或在涉及真空/压力的其他应用中使用,该过程可能造成破损。 不要 高压灭菌后立即拧紧盖子,冷却过程产生的真空会导致其破损。
这些瓶子有多种瓶盖可供选择:
Pyrex圆形培养基存储瓶由硼硅酸盐玻璃制成,具有永久的白色珐琅刻度和标记点。
注意:大于2升的瓶子不应与瓶顶过滤器单元一起使用或在涉及真空/压力的其他应用中使用,该过程可能造成破损。 不要 高压灭菌后立即拧紧盖子,冷却过程产生的真空会导致其破损。
这些瓶子有多种瓶盖可供选择:
- 通气膜盖,带有0.22 μm PTFE疏水膜
- 红色PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)固体盖和ETFE倾倒环,用于干热灭菌(180°C)
- 带有硅胶隔垫的PBT盖,用于注射器取样或试剂的引入
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.