主要文件
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
别名:
Plastic Laboratory Bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
无菌性
sterile
特点
cap
包装
pack of 4 ea
制造商/商品名称
Corning 11680
内径
1/8 in. , C-Flex
瓶颈内径
~42 mm
容量
1 L
孔径
0.2 μm
配件
filter male Luer lock/female Luer lock
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)