主要文件
CLS10034
Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask®细胞培养容器
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 24
别名:
康宁细胞培养瓶, 组织培养瓶, 细胞培养容器, 细胞培养瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
物料
cap (plug seal)
flat cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck
描述
Disposable, intended for one-time use only
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
cap
graduations: no
包装
case of 24
bag of 4
制造商/商品名称
Corning 10034
最大体积
560 mL
表面积
1720 cm2
工作体积
560 mL
吸附类型
CellBIND® surface
相容性
designed for manual cell culture applications
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
推出新型 High Yield PERformance Flask Manual (HYPERFlask M) 细胞培养容器。HYPERFlask M 容器专为手动使用而设计。最初,HYPERFlask 细胞培养容器是为自动化而开发的。由于其在实验台上使用的普及性,康宁重新设计了 HYPERFlask M 容器,其新功能适用于各种细胞培养应用。
新人体工学瓶盖:衬垫瓶盖上的光滑纹理,使操作人员能够更加符合人体工学地关闭和打开容器
新适配器网格:新设计可以更快地填充和排空培养基,同时减少泡沫的产生
新序列号:每个烧瓶都可以通过序列号进行追踪,该序列号可以通过肉眼或手持式条形码阅读器读取
采用 USP VI 级材料制造:在 100,000 级洁净室中进行模塑和组装
无菌:伽马辐照无菌保证水平(SAL)10-6
洁净室包装:每包都是双袋装。
创新的 10 层设计:10个互连的聚苯乙烯生长表面
最佳生长:康宁 CellBIND 表面处理的透气性聚苯乙烯,用于优异的细胞附着和生长
增加细胞产量:细胞产量提高 10 倍,提高了生产力和产能
节省时间和空间:与处理 10 个传统的 175 cm2 烧瓶相比,通过处理一个烧瓶,节省了处理时间和培养箱储存空间
法律信息
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)