Merck
所有图片(11)
Key Documents
CFPS700
Sigma-Aldrich
二代不含细胞的蛋白质表达试剂盒(小麦胚芽)
An Eukaryotic Cell Free Protein Expression system (CFPE/CFPS) with High Yield and Excellent Scalability, 50 reactions
别名:
cell free protein synthesis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
NACRES:
NA.56
技術
protein expression: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
无细胞蛋白表达(CFPE)是使用从不同物种的细胞(例如,大肠杆菌、小麦胚芽、塔氏利什曼原虫兔网织红细胞、昆虫或人类细胞)中提取的生物分子翻译机制,在溶液中对重组蛋白质进行生产的过程。小麦胚芽提取物的CFPE系统适用于原核和真核蛋白的表达,即使表达具有高A/T或G/C含量的转录本,通常也无需进行密码子优化。CFPE系统(小麦胚芽)在上述真核系统中可提供最佳产量。该系统特别适合生产具有复杂构象的蛋白质和多种蛋白质复合物,例如含二硫键或膜整合的蛋白质。研究人员已从CFPE系统(小麦胚芽)中成功生产了多种蛋白质和大尺寸蛋白质,例如人或植物蛋白质或用于疫苗研究的蛋白质。例如,由于其高蛋白产量和易于使用,CFPE系统(小麦胚芽)被选为日本国家先进工业研究所(AIST)‘‘人工蛋白工厂’’ 项目中进行全面蛋白表达研究的最适选择。在这项研究中,研究人员试图表达13364种人类蛋白质,其中12996个克隆(97.2%)在CFPE系统(小麦胚芽)中可产生蛋白。他们还对所表达蛋白的生物活性从两方面进行了测定。在测试的75种磷酸酶中,有58种(77%)显示出生物活性。此外,在非还原性CFPE系统(小麦胚芽)中表达的几种含有二硫键的细胞因子也以活性形式存在。
特点和优势
下一代无细胞蛋白质表达试剂盒(小麦胚芽)(产品编号#: CFPS700) 下一代产品实验方案,以确保对更大范围的目标蛋白(例如激酶、膜蛋白转录因子、抗体,感光受体等)实现更高的稳定性、产量和灵活性。我们的小麦胚芽提取物包含多种机制、胶束和细胞器。因而,即使不加任何脂质体也能溶解膜蛋白,并且诱导形成二硫键。通过使用该试剂盒,可以在一天之内从cDNA开始对目的蛋白进行表达。无需克隆或细胞培养。
  • 节省时间和成本,且易于使用(批次模型)
  • 优良的产量:每个试剂盒5.5mL 样品可在一天之内以低成本获取0.5 mg至1mg蛋白质
  • 无需克隆或亚克隆以获得全长蛋白或截断蛋白
  • 不含动物成分和血清
  • 来源于真核生物
  • 由于原始的构型并且来源于真核生物溶解度高
  • 稳定性更高
  • 适用于蛋白质标记和难表达蛋白质(如膜蛋白和多蛋白复合物)的表达
部件
该产品由以下部件组成:
  • 1x 25 mM NTP Mix
  • 1x T7 RNA 聚合酶
  • 10x 转录缓冲液
  • 1x 100 mM DTT
  • 1x 小麦胚芽提取物
  • 1x氨基酸混合物
應用
  • 表达筛选
  • 体外高通量重组蛋白生产
  • 核糖体展示
  • 蛋白质微阵列
  • 结构基因组学、NMR(同位素标记)或引入非天然氨基酸、和晶体学
参见 第一步PCR引物设计工具说明
参见 CFPS700引物列表 (单击鼠标左键并下载Excel文件)
储存及稳定性
收到产品后,将其存储在指定的温度下。
10X转录缓冲液: -20 °C
25 mM NTP混合物: -20 °C
T7 RNA 聚合酶: -20 °C
100 mM DTT: -20 °C
小麦胚芽提取物: -70 °C
氨基酸混合物: -70 °C
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
访问文档库
商品
Cell-free protein synthesis rapidly produces recombinant proteins without cells, utilizing translation machinery from different cell types for efficiency.
无细胞蛋白合成或表达 (CFPE) 是一种合成生物学方法,无需细胞参与即可在溶液中快速生产重组蛋白质。研究人员可使用从一系列不同类型细胞中提取的生物分子翻译机器,在一天内表达目标蛋白质。
实验方案
无细胞蛋白合成试剂盒分三个阶段合成蛋白:转录模板制备、转录和翻译。
Protein synthesis using cell-free protein synthesis reagent kit consists of three stages: preparation of transcription template, transcription and translation.